Sodium diphenylamine-4-sulphonate, Millipore®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03590.0010
1.03590.0010EA 3710 NOK
1.03590.0010
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, Millipore®
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Formel: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036468
CAS-nummer: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Indeks: 13,07397
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 820 g/l (20 °C)
Melting Point 200 °C
Molar Mass 271.26 g/mol
Bulk Density 160 kg/m3
pH 5.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)