Vann, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Hydrogen oxide
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03702.2500
1.03702.2500EA 1060 NOK
1.03702.2500
Vann, SupraSolv® for GC-MS, Supelco®
Vann
Formel: H₂O
Kokepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 0 °C
Tetthet: 1 g/cm³ (4 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011332
CAS-nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Indeks: 13,10098
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Identity (IR-spectrum) passes test
Colour ≤ 10 Hazen
Evaporation residue ≤ 5.0 mg/l
TOC ≤ 30 ppb