Lateral Flow test for Listeria, Singlepath® Listeria
Leverandør: Merck
1.04148.0001
1.04148.0001EA 2625 NOK
1.04148.0001
Lateral Flow test for Listeria, Singlepath® Listeria
Mikrobiologiske testsystemer Antigen-antistoff tester Ag-AK, Lateral Flow
Listeria monocytogenes er en av de mest utbredte matbårne patogenene i verden og er ansvarlig for alvorlige infeksjoner hos personer med svekket immunforsvar, gravide og nyfødte. Som et resultat er dødeligheten hos infiserte individer høy til tross for det relativt lave antallet tilfeller rundt om i verden. Listeriainfeksjoner (listeriose) kan resultere i alt fra mild gastroenteritt til alvorlige tilfeller av sepsis, meningitt, hjernebetennelse eller abort. På grunn av den allestedsnærværende distribusjonen av Listeria og deres evne til å vokse ved kjøletemperaturer (2 til 8 °C), utgjør matvarer en av hovedkildene til smitte. Listeria er en slekt av grampositive, ikke-sporformende, stavformede bakterier. Av de seks kjente artene av slekten Listeria, Listeria monocytogenes fortjener spesiell omtale som et patogen for mennesker og dyr; L. ivanovii er kun patogen hos dyr, mens L. innocua, L. seeligeri, L. grayi, og L. welshimerjeg regnes som ufarlige miljøbakterier. Følgelig spesifiserer matlovgivningen i mange land strenge grenser for Listeria spp. eller Listeria monocytogenes. Ved gjennomføring av risikorelaterte kvalitetskontroller i mat bør det kjøres tester for L. monocytogenes, og for Listeria-slekten generelt. Tilstedeværelsen av Listeria – spesielt av L. innocua – er en indikator for kritiske hygieniske forhold i produksjonsprosessen. Innovative, raske tester gjør screening for sykdomsfremkallende organismer enklere. Ett-trinnsformatet reduserer muligheten for feil under håndtering.
  • Enkel å bruke; bare legg til prøve og les av resultatet
  • Sikker; klare og karakteristiske positive eller negative testresultater med innebygd positiv kontroll
  • Pålitelig; like følsom som den offisielle kulturmediemetoden
  • Økonomisk; raske resultater sparer arbeidskraft og lagerkostnader