Kaliumdikromat, EMSURE® ACS, ISO analysis_for Hg_0,000001, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
MQ300
1.04865.0500
1.04865.0500EA 2820 NOK
1.04865.0500
Kaliumdikromat, EMSURE® ACS, ISO analysis_for Hg_0,000001, Supelco®
Kaliumdikromat
Formel: K₂Cr₂O₇
MW: 294.18 g/mol
Kokepunkt: 500
Smeltepunkt: 398
Tetthet: 2.67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011367
CAS-nummer: 7778-50-9
EINECS: 231-906-6
FN: 3086
ADR: 6.1 (5.1) II
REACH: 01-2119454792-32
Merck Indeks: 12,07790
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 130 g/l (20 °C)
Melting Point 398 °C
Molar Mass 294.19 g/mol
Bulk Density 1250 kg/m3
Boiling Point 500 °C (1013 hPa)
Density 2.69 g/cm3 (20 °C)
pH 3.6 (100 g/l, H2O)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials