Kaliumhydroksid, kuler, ren, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
1.05012.1000EA 632 NOK
1.05012.1000 1.05012.5000 1.05012.9050
Kaliumhydroksid, kuler, ren, Supelco®
Kaliumhydroksid
Formel: KOH
Kokepunkt: 1320 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 360 °C
Tetthet: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003553
CAS-nummer: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
FN: 1813
ADR: 8,II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Indeks: 12,07806
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material