HPTLC-plate av aluminium, silikagel 60, umodifisert lag
Leverandør: Merck
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
1.05547.0001EA 3930 NOK
1.05547.0001 1.05548.0001 1.05556.0001
HPTLC-plate av aluminium, silikagel 60, umodifisert lag
TLC-plater
Dette plateutvalget bruker en optimert Merck-silikagel 60 med en partikkelstørrelse på bare 5 - 6 µm, noe som resulterer i en høyere pakketetthet og en jevnere overflate og derfor redusert bånddiffusjon. Mindre prøve er påkrevt, 0,1 til 0,5 µl, enn for klassisk TLC.
  • Raskere analyse, bare 3 - 20 min. for optimale separasjoner
  • 5 - 10 ganger større følsomhet sammenlignet med klassisk TLC
  • Fluorescerende indikator for UV-påvisning av fargeløse stoffer