Natriumhydroksid 21% in aqueous solution, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Caustic soda
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05593.9025
1.05593.9025EA 0 NOK
1.05593.9025
Natriumhydroksid 21% in aqueous solution, Supelco®
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8 II
Merck Indeks: 14,08627
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.219 g/cm3 (20 °C)
pH 11 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material