Litiumsulfat monohydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Warning
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05694.0250
1.05694.0250EA 2200 NOK
1.05694.0250
Litiumsulfat monohydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Litiumsulfat monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Smeltepunkt: 120 °C
Tetthet: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149766
CAS-nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 340 g/l (20 °C)
Melting Point 120 °C
Molar Mass 127.96 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Density 2.05 g/cm3 (20 °C)
pH 4.5 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)