TLC- og GLP-plate, silikagel 60, umodifiserte lag, glassplate
Leverandør: Merck
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
1.05626.0001EA 2950 NOK
1.05626.0001 1.05714.0001 1.05715.0001 1.05719.0001 1.05721.0001 1.05724.0001 1.05729.0001 1.05789.0001 1.05808.0001 1.11798.0001 1.11844.0001 1.11845.0001 1.11846.0001 1.15326.0001 1.15341.0001 1.16485.0001 1.15327.0001
TLC- og GLP-plate, silikagel 60, umodifiserte lag, glassplate
TLC-plater
TLC-plater, umodifisert silikagel 60
Merck-silikagelen 60 har et unikt polymerbindemiddel som resulterer i en jevn og hard overflate som ikke lett sprekker eller danner blærer. Det glatte og ekstremt tette platebelegget sikrer tette bånd og maksimal separasjoneffektivitet med den laveste bakgrunnsstøyen. Lagtykkelse på 250 µm, og partikkelstørrelse på 10 - 12 µm. To uorganiske fluorescerende indikatorer for påvisning av UV i fargeløse stoffer.
TLC-plater, konsentreringssone
Disse platene er basert på forskjellige adsorpsjonsegenskaper fra to silika-adsorbenter: en inert storporetMore Product Information