Magnesiumperklorat hydrat elementary_analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Anhydrone hydrate, Magnesium perchlorate hydrat
MQ100
1.05875.0500
1.05875.0500EA 4050 NOK
1.05875.0500
Magnesiumperklorat hydrat elementary_analysis, Supelco®
Magnesiumperklorat hydrat
Formel: Cl₂MgO₈·H₂O
MW: 241.22 g/mol
Smeltepunkt: 146
Tetthet: 2.6 g/cm³ (25 °C) (anhydr.)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 64010-42-0
EINECS: 233-108-3
FN: 1475
ADR: 5.1 II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 500 g/l (25 °C)
Melting Point 251 °C decomposes
Bulk Density 600 - 800 kg/m3
Density 2.60 g/cm3 (25 °C) (anhydrous substance)
pH 8.2 (50 g/l, H2O, 25 °C)