Metanol, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®

Leverandør: Merck
Danger

Synonymer: Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.06018.1000 1.06018.2500 1.06018.9010 1.06018.9030 1.06018.9185 1.06018.4000 1.06018.9910
1.06018.1000EA 424 NOK
1.06018.1000 1.06018.2500 1.06018.9010 1.06018.9030 1.06018.9185 1.06018.4000 1.06018.9910
Metanol, LiChrosolv® for liquid chromatography, Supelco®
Metanol

Med sin høye grad av UV transmisjon, lav partikkelmengde, lav surhet og alkalitet samt lav fordampingsrest er LiChrosolv® løsemidler ideelle for reproduserbare separasjoner. Siden separasjoner normalt utføres under gradientforhold i analytisk HPLC, kan vi tilby løsemidler i ”gradientkvalitet” og ”isokratisk kvalitet”. Dette gjør det mulig å minimalisere gradienteffekten av løsningsmidlet.

Formel: CH₃OH
Kokepunkt: 64,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –98 °C
Tetthet: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 11 °C (closed cup)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004595
CAS-nummer: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
FN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Indeks: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM

Bestill nå


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR