Magnesiumsulfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06067.1000 1.06067.9025
1.06067.1000EA 3190 NOK
1.06067.1000 1.06067.9025
Magnesiumsulfat, EMSURE® for analysis, Supelco®
Magnesium sulphate
Formel: MgSO₄
Smeltepunkt: 1127 °C
Tetthet: 2,65 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011110
CAS-nummer: 7487-88-9
EINECS: 231-298-2
Merck Indeks: 12,05731
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bc2ae189b0cbc1bfc599951528466503d0d9008&vid=63867221020ebd2c8c227492e609a4764639ff79&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 300 g/l (20 °C)
Molar Mass 120.37 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Density 2.66 g/cm3 (20 °C)
pH 7.9 (50 g/l, H2O, 25 °C)