Natriumtiosulfat pentahydrat, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
MQ100
1.06509.0100
1.06509.0100EA 4500 NOK
1.06509.0100
Natriumtiosulfat pentahydrat, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Natriumtiosulfat pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Smeltepunkt: 48
Tetthet: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149186
CAS-nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)