1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Supelco®

Leverandør: Merck

Synonymer: PAN, 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.07531.0005
1.07531.0005EA 1870 NOK
1.07531.0005
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol (PAN), Supelco®
1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Formel: C₁₅H₁₁N₃O
Kokepunkt: 412 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 137…140 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004071
CAS-nummer: 85-85-8
EINECS: 201-637-9

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 136 - 141 °C
Molar Mass 249.27 g/mol
Bulk Density 190 kg/m3


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR