Extran®-rengjøringsmidler til vaskemaskiner (AP), Supelco®
Leverandør: Merck
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
1.07558.2000EA 1155 NOK
1.07558.2000 1.07558.9025 1.07559.2500 1.07559.9010 1.07559.9025 1.07561.2500 1.07561.9010 1.07561.9025 1.07563.2000 1.07563.9010 1.07563.9025 1.07570.2000 1.07570.9025 1.07558.9010 1.40006.2500 1.40006.9010 1.40006.9025 1.40006.5000 1.40118.2500 1.40118.5000 1.40118.9010 1.40118.9025 1.07559.5001 1.07561.5001 1.40006.5001 1.40118.5001
Extran®-rengjøringsmidler til vaskemaskiner (AP), Supelco®
Rengjøringsløsninger Detergenter og overflatevasking
A range of cleansers, for machine washing and rinsing, that have been developed to meet the cleaning requirements for glassware and small equipment in the laboratory.
  • Prevents carry-over of residues to the next analysis
  • Chlorine-free
Disse produktene er utviklet av ledende produsenter av instrumenter i henhold til anvendbarhet for vaskemaskiner. Extran®-produktene har gjennomgått omfattende testing av effektivitet og lavt skumnivå. Det anbefales å bruke et surt skyllemiddel etter rengjøringen for å nøytralisere det alkaliske rengjøringsmiddelet. DeMore Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ200