Supplementer
Leverandør: Merck
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
1.04039.0001EA 690 NOK
1.04039.0001 1.00092.0010 1.00093.0010 1.09877.0010 1.09875.0010 1.00898.0010 1.00051.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.11781.0010 1.07627.0010 1.07624.0010 1.07006.0010 1.09874.0010 1.00045.0010 1.00888.0010 1.00071.0010 1.08981.0100
Supplementer
Mikrobiologiske medier Mikrobiologiske tilsetninger og supplementer
Isolering av mikroorganismer krever ofte bruk av selektive medier. Bruk av frysetørrede supplementer sikrer en optimal og standardisert produksjon og følgelig ytelse til det selektive mediet.
  • Ingen aerosoler ved åpning, noe som reduserer innåndingen av giftige stoffer
  • Brukervennlige skrulokk gir enkel og sikker åpning
  • Standardvolumer forenkler klargjøringen