Sjøsand, extra pure, Supelco®

Leverandør: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ200

1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
1.07711.1000EA 1310 NOK
1.07711.1000 1.07711.5000 1.07711.9025
Sjøsand, extra pure, Supelco®
Sjøsand
Formel: SiO₂
Kokepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 1710 °C
Tetthet: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4

Bestill nå

Spesifikasjon Testresultater

Substances soluble in hydrochloric acid ≤ 0.5 %
Chloride (Cl) ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C) ≤ 0.5 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm) ≥ 90 %

SPESIFIKASJONER

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Les mer About VWR