Silikagel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Leverandør: Merck
MQ200
1.07735.1000
1.07735.1000EA 841 NOK
1.07735.1000
Silikagel, beads ~2 - 5 mm desiccant, Supelco®
Silikagel
Formel: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Kokepunkt: 2230
Smeltepunkt: 1710
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011232
CAS-nummer: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16