Sprayer, TLC
Leverandør: Merck
1.08540.0001
1.08540.0001EA 8525 NOK
1.08540.0001
Sprayer, TLC
Forstøvere
Merck TLC-spraysystemet gjør det mulig med homogen spraying av derivatiseringsreagenser på de utviklede kromatogrammene. Det er utstyrt med to forskjellige sprayhoder på 0,8 og 1,25 mm som er optimert for løsninger med henholdsvis lav og høy viskositet. Spraysystemet betjenes elektropneumatisk og bruker komprimert luft som er drevet av akkumulatorkraft og induktiv lading.