Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Leverandør: Merck
1.09176.0100
1.09176.0100EA 663 NOK
1.09176.0100
Visual colour kits, pH indicator solution with colour Card, pH 9,0 - 13,0, Supelco®
Miljø testkit
Raske tester og visuell fargesammenlikning.
  • Resultater på ca. 1 minutt
  • Brukervennlig
  • Bruksområdeorienterte måleområder
  • Bærbar
Titrimetric and colorimetric methods.
Dette utvalget inneholder både titrimetriske og kolorimetriske tester. Aquamerck®-hurtigtestsystemet har et bredt utvalg og er den beste metoden for analyse av vann for akvariumer, fiskeoppdrett, akvatisk økologi, miljø, kjøl og kjelevann.
Leveringsinformasjon: Each test kit contains all the necessary reagents, reaction cuvettes, colour comparison chart and extensive instructions for use.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ200