Gull concentrate, 1000 mg Au in 12.7% saltsyre (fra HAuCl₄) Titrisol® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.09868.0001
1.09868.0001EA 5140 NOK
1.09868.0001
Gull concentrate, 1000 mg Au in 12.7% saltsyre (fra HAuCl₄) Titrisol® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Gold Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST