Natriumtiosulfat 0.01 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Synonymer: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
MQ100
1.09909.0001
1.09909.0001EA 201.41 NOK
1.09909.0001
Natriumtiosulfat 0.01 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Natriumtiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
MW: 158.11 g/mol
Kokepunkt: 100
Smeltepunkt: 48
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003499
CAS-nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Indeks: 12,08844
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 9 - 10 (H2O, 20 °C)