Selen concentrate, 1000 mg Se in 5% salpetersyre (fra SeO₂) Titrisol® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.09915.0001
1.09915.0001EA 537 NOK
1.09915.0001
Selen concentrate, 1000 mg Se in 5% salpetersyre (fra SeO₂) Titrisol® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Selenium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST