Kaliumjodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetrisk løsning, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09917.0001
1.09917.0001EA 548 NOK
1.09917.0001
Kaliumjodat 1/60 mol/l (3.567 g KIO₃) concentrated aqueous solution, Titrisol® volumetrisk løsning, Supelco®
Kaliumjodat
Formel: KlO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
FN: 3139
ADR: 5.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 5.4 (H2O, 20 °C)