Natriumklorid 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09945.0001
1.09945.0001EA 316 NOK
1.09945.0001
Natriumklorid 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Natriumklorid
Formel: NaCl
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003477
CAS-nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (H2O, 20 °C)