Oksalsyre (Etandisyre) concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: Ethanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09965.0001
1.09965.0001EA 688 NOK
1.09965.0001
Oksalsyre (Etandisyre) concentrate for dilution to 0.05 mol/l (0.1 N), Titrisol®, Supelco®
Oksalsyre (Etandisyre)
Formel: C₂H₂O₄
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002573
CAS-nummer: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (H2O, 20 °C)