Arsenazo III, Millipore®
Leverandør: Merck
Danger
Synonymer: 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)chromotropic acid, 2,7-Bis(2-arsonophenylazo)-1,8-dihydroxynaphthalene-3,6-disulphonic acid, 2,2′-(1,8-Dihydroxy-3,6-disulphonaphthylene-2,7-bisazo)bisbenzenearsonic acid, Arsenazo Ⅲ
MQ200
1.10107.0005
1.10107.0005EA 15690 NOK
1.10107.0005
Arsenazo III, Millipore®
Arsenazo III
Formel: C₂₂H₁₈As₂N₄O₁₄S₂
MW: 776.38 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00036695
CAS-nummer: 1668-00-4
EINECS: 216-788-6
FN: 3465
ADR: 6.1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) slightly soluble
Molar Mass 776.36 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
pH 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials