Visual colour kits, sulphite, MQuant®, Supelco®
Leverandør: Merck
1.11148.0001
1.11148.0001EA 899.24 NOK
1.11148.0001
Visual colour kits, sulphite, MQuant®, Supelco®
Miljø testkit
MQuant® titrimetric and colorimetric methods.
  • Results in approximately 1 minute
  • Easy to use
  • Application-oriented measuring ranges
  • Portable
Fordi de bruker kyvetter med lang lysvei, er Aquaquant®-testsettene spesielt godt egnet til å måle lave ione-konsentrasjoner (noen så lave som 0,005 mg/l). Disse testsettene passer spesielt godt til å analysere drikkevann, kildevann, renset vann, mineralvann og kjøle- og kokevann.
Leveringsinformasjon: Alle testsettene inneholder alle de nødvendige reagensene, reaksjonskyvetter, fargesammenlikningskart eller komparatorhjul og en omfattende brukerveiledning.