Kompaktlaboratorier, MColortest™, Supelco®
Leverandør: Merck
1.11151.0001
1.11151.0001EA 8430 NOK
1.11151.0001
Kompaktlaboratorier, MColortest™, Supelco®
Miljø testkit
Merck har identifisert en rekke bruksområder der en bestemt kombinasjon av tester er påkrevd for bruk i felten. Compact Laboratory-serien oppfyller disse kravene med et solid, bærbart plastetui som kan brukes som arbeidsbenk, pakket med alle settene med utstyr og reagenser som trengs for evalueringen.
  • Compact
  • Suitable for standing and flowing water
  • Ideal for schools and Universities
  • All your requirements both kits and equipment packed in a portable case
Bestillingsinformasjon: Påfyllingspakker finnes for alle parameterne
Leveringsinformasjon: Leveres med trinnvise driftsinstruksjoner og retningslinjer