Natriumhydroksid 45% vandig løsning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.11360.2500 1.11360.9025
1.11360.2500EA 1270 NOK
1.11360.2500 1.11360.9025
Natriumhydroksid 45% vandig løsning, EMSURE® for analysis, Supelco®
Natriumhydroksid
Formel: NaOH
Kokepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 9…10 °C
Tetthet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003548
CAS-nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
FN: 1824
ADR: 8,
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 7 °C
Boiling Point 135 °C (1013 hPa)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (89 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material