Absorbent, for kvikksølv, Chemizorb® Hg
Leverandør: Merck
1.01569.0001 1.12576.0001
1.01569.0001EA 1169 NOK
1.01569.0001 1.12576.0001
Absorbent, for kvikksølv, Chemizorb® Hg
Materialer for håndtering av søl
Chemizorb® for kvikksølv er et fullstendig sett med reagenser og tilbehør for sikker og fullstendig fjerning av kvikksølvdråper og spor av rent kvikksølv.
  • Tilstrekkelig for sikker og enkel dekontaminering av et område på ca. én kvadratmeter
  • Chemizorb Hg påvirker ikke huden: Det bør brukes hansker for å unngå kontakt med kvikksølv
  • kvikksølvholdig avfallsmateriale må avhendes som spesialavfall i overensstemmelse med lovgivningen
Leveringsinformasjon: Pack contains 500 g reagent 1 and 100 ml reagent 2, plus accessories in plastic case.