Substrater, i petriskåler, Merckoplate®
Leverandør: Merck
1.13405.0001
1.13405.0001EA 0 NOK
1.13405.0001
Substrater, i petriskåler, Merckoplate®
Mikrobiologiske medier Media, preparerte for mikrobiologi
Merckoplate®-produktutvalget inkluderer en komplett serie med ferdigstøpte medier for et bredt spekter av forskjellige bruksområder, som for eksempel opptelling, isolering, påvisning og dyrking av bakterier samt gjær og muggsopp. For å redusere avfall er bulkpakker med 480 plater tilgjengelige for kunder med høy plategjennomstrømning. De fleste Merckoplate®-produktene kan lagres ved en temperatur under 15 °C, men for å minimere kondensering er den optimale lagringstemperaturen 12 til 15 °C (Ikke frys!).
  • Bruksklare medier i petriskåler på 90 mm
  • Artikkelnummeret og utløpsdatoen er trykt på alle platene for sikker og enkel produktidentifisering og overvåkning av holdbarhetstiden.
Forpakning: fire eller 96 sett med fem plater som er pakket i krympefolie