Luftprøvetaker, for luftbårne mikroorganismer, MAS-100 NT Ex®
Leverandør: Merck
1.09194.0001 1.17275.0001 1.17276.0001 1.17278.0001
1.09194.0001EA 0 NOK
1.09194.0001 1.17275.0001 1.17276.0001 1.17278.0001
Luftprøvetaker, for luftbårne mikroorganismer, MAS-100 NT Ex®
Prøvetakere Luftprøvetakere
MAS-100 NT Ex® har alle funksjonene til MAS-100 NT®, men er i tillegg blitt testet for bruk i områder med eksplosjonsfarlige omgivelser.
  • Uses 90 mm petri dishes
  • Programmable delay before sampling starts
  • Pre-selected volumes are individually adjustable
  • Mass flow sensor ensuring a constant airflow
  • Fully automatic calibration cycle with automatic creation of calibration certificate with digital anemometer DA-100 NT® and PC
  • Autoclavable sampling head to avoid any contamination
  • MAS-100 NT EX with HEPA H13 air outlet filter: safety against carryover of