Portable turbidity meters, Turbiquant® 1100
Leverandør: Merck
1.18324.0001 1.18325.0001
1.18324.0001EA 18310 NOK
1.18324.0001 1.18325.0001
Portable turbidity meters, Turbiquant® 1100
Turbiditetsmålere
The degree of turbidity is a measure of water quality - a liquid is cloudy if it contains undissolved suspended matter such as particles or bacteria.
  • Battery power for over 5000 measurements
  • Improved precision, ready to use and non toxic standards
  • Portable, battery powered for on the spot analysis
These particles scatter incident light in many directions. The light scattered at 90 degrees is measured. Nephelometry is the measurement of turbidity. The clearer a liquid, the lower the turbidity. The units of turbidity are nephelometric turbidity units (More Product Information
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
område 0,01 - 1100 NTU 0,01–1100 NTU
Nøyaktighet ±2% eller ± siste desimalplass-NTU (0 - 500 NTU); ±3% av den målte verdien (500 - 1100 NTU) ± 2 % eller ± siste desimalplass-NTU (0–500 NTU), ± 3 % av den målte verdien (500–1100 NTU)
Kalibrering Automatisk 1 - 3 punkter Automatisk 1–3 punkter
Samsvar ISO 7027 or US EPA 180.0
Måleenheter NTU/FNU NTU/FNU
Oppløsning 0,01/0,1/1, avhengig av måleområde 0,01 / 0,1 / 1, avhengig av
Prøvevolum 15 ml 15 ml
Kyvetter Ø × H 25×45 mm 25×45 mm