Boron 1000 mg/l B i vandig (fra B(OH₃)) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.19500.0100 1.19500.0500
1.19500.0100EA 378 NOK
1.19500.0100 1.19500.0500
Boron 1000 mg/l B i vandig (fra B(OH₃)) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Boron Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100