Indium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra In(NO₃)₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.19504.0100
1.19504.0100EA 992 NOK
1.19504.0100
Indium 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra In(NO₃)₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Indium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100