Natrium 1000 mg/L Na i vandig (fra NaNO₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.19507.0500
1.19507.0500EA 693 NOK
1.19507.0500
Natrium 1000 mg/L Na i vandig (fra NaNO₃) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Sodium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST