Tellur 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra H₆TeO₆) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.19514.0100
1.19514.0100EA 750 NOK
1.19514.0100
Tellur 1000 mg/L i 0,5 M salpetersyre (fra H₆TeO₆) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Tellurium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100