System for kontroll av drivstoff, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Leverandør: Merck
1.30196.0021
1.30196.0021EA 13925 NOK
1.30196.0021
System for kontroll av drivstoff, HY-LiTE® Jet A1 Fuel Test
Overvåkningssystemer Hygieneovervåkningssystemer
For luftfart drivstoff brukt i sivil flytransport. Luftfart drivstoff inneholder små mengder med vann, derfor er det også sårbart for mikrobiologiske angrep. Denne biomassen kan vokse og tilstoppe filtre eller etse på tanker. Denne nye testen er et alternativ for alle som overvåker drivstoff for fly. Før tok det tre dager å få resultatene. Med den nye HY-LiTE-testen blir resultatene levert i løpet av bare ti minutter. Testen anbefales i IATA-direktivet (International Air Transport Association).
  • En enkel, test på stedet, dokumentasjon i enheten
  • Samme metode for prøver med vann som for