Fargehygienetest, HY-RiSE®
Leverandør: Merck
1.31200.0001
1.31200.0001EA 3020 NOK
1.31200.0001
Fargehygienetest, HY-RiSE®
Overvåkningssystemer Hygieneovervåkningssystemer
HY-RiSE®-settet inneholder en teststrimmel for fargehygiene for manuell vurdering av den generelle renheten til overflater, spesielt i mat- og drikkevareindustrien. Oppdager matrester og mikroorganismer, såkalt usynlig smuss, som kan være helsefarlig. Prinsippet for testing er basert på påvisning av NAD/NADH.
  • Mye mer følsom enn enkel visuell inspeksjon
  • Enkel å utføre og lese
  • Klart resultat innen fem minutter
  • Ingen instrument nødvendig, alt du trenger i lommeformat