Fenol rødt, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Leverandør: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.37038.0100
1.37038.0100EA 0 NOK
1.37038.0100
Fenol rødt, EMPROVE® ESSENTIAL, SAFC®
Fenol rødt
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Smeltepunkt: > 300 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003552
CAS-nummer: 143-74-8
EINECS: 205-609-7
Merck Indeks: 13,07329