HPLC-kolonner, Chromolith®
Leverandør: Merck
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
1.02129.0001EA 11410 NOK
1.02129.0001 1.51450.0001 1.51463.0001 1.51466.0001 1.51451.0001 1.51452.0001 1.51465.0001 1.51468.0001 1.52001.0001 1.52007.0001 1.52003.0001 1.52004.0001 1.52005.0001 1.52006.0001 1.52002.0001 1.52008.0001 1.52009.0001 1.52014.0001 1.52013.0001 1.52035.0001 1.52063.0001 1.52062.0001
HPLC-kolonner, Chromolith®
Kromatografikolonner
Monolittisk silikateknologi. En ny tidsalder for kromatografien. Chromolith®-kolonner baseres på silika. Derfor kan eksisterende metoder enkelt overføres til nye metoder med svært lave kostnader. Med 'Sol-Gel'-teknologien kan det dannes svært porøse, monolittiske staver av silika. Disse har en bimodal porestruktur som gir en unik kombinasjon av makroporer og mesoporer.
  • Due to their extremely high porosity, very high flow rates can be used with low pressures
  • Reduces separation time for high speed analysis
  • Long column and HPLC system lifetime
  • Several hundred