Zirkonium 1000 mg/L i 2 M saltsyre (fra ZrOCl₂) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Leverandør: Merck
1.70234.0100
1.70234.0100EA 680 NOK
1.70234.0100
Zirkonium 1000 mg/L i 2 M saltsyre (fra ZrOCl₂) Certipur® standard til AAS, Supelco®
Standarder Kationstandarder Zirconium Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.