Lantan 1000 mg/L i fortynnet salpetersyre (fra La(NO₃)₃) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
1.70327.0100
1.70327.0100EA 1200 NOK
1.70327.0100
Lantan 1000 mg/L i fortynnet salpetersyre (fra La(NO₃)₃) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Standarder Kationstandarder Lanthanum Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST.