Wolfram 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Leverandør: Merck
1.70364.0100
1.70364.0100EA 2950 NOK
1.70364.0100
Wolfram 1000 mg/L i vann (fra (NH₄)₂WO₄) Certipur® enkeltgrunnstoffsstandard til ICP, Supelco®
Standarder Kationstandarder Tungsten Standards
Sertifiseringer: Traceable to SRM from NIST
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
Environmentally Preferable
M-Clarity quality level MQ100