Reagenser, for Karl Fischer-titreringer, Aquastar™, Supelco®
Leverandør: Merck
1.09255.0500 1.09257.0500 1.09257.2500 1.88009.1000 1.88009.2500 1.88001.1000 1.88002.1000 1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 1.88006.1000 1.88007.1000 1.88008.1000 1.88008.2500 1.88010.0500 1.88010.1000 1.88010.2500 1.88011.1000 1.88015.1000 1.88015.2500 1.88016.1000 1.88020.1000 1.88021.1000 1.88035.0500 1.88036.0500 1.88001.1003 1.88002.1003 1.88005.1003 1.88006.1003 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88002.1043 1.88079.0500 1.88062.0500 1.88063.0010
1.09255.0500EA 1560 NOK
1.09255.0500 1.09257.0500 1.09257.2500 1.88009.1000 1.88009.2500 1.88001.1000 1.88002.1000 1.88005.0500 1.88005.1000 1.88005.2500 1.88006.1000 1.88007.1000 1.88008.1000 1.88008.2500 1.88010.0500 1.88010.1000 1.88010.2500 1.88011.1000 1.88015.1000 1.88015.2500 1.88016.1000 1.88020.1000 1.88021.1000 1.88035.0500 1.88036.0500 1.88001.1003 1.88002.1003 1.88005.1003 1.88006.1003 1.88010.1003 1.88011.1003 1.88002.1043 1.88079.0500 1.88062.0500 1.88063.0010
Reagenser, for Karl Fischer-titreringer, Aquastar™, Supelco®
Karl Fischer titranter og reagenser
Aquastar™-serien er utformet for bestemmelsen av vann ved Karl Fischer-titrering av en rekke substrater og ved hjelp av en rekke forskjellige metodologier. Disse omfatter reagenser for ett eller to komponentsystemer, kombinerte coulometriske reagenser, løsninger for oljer og fett, reagenser og løsninger for bestemmelse av vann i ketoner og aldehyder. Kalibreringsstandarder er også tilgjengelige.
  • CombiTitrants og CombiSolvents er ikke giftige
  • Svært nøyaktige og reproduserbare resultater
  • Rask og pålitelig
Merck have introduced into the range of Aquastar® Titrants, some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. Mettler Toledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tags.