Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Leverandør: Merck
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
1.01645.1000EA 958 NOK
1.01645.1000 1.07294.1000 1.07827.1000 1.09432.1000 1.09433.1000 1.09433.9010 1.09434.1000 1.09435.1000 1.09435.9010 1.09436.1000 1.09437.1000 1.09438.1000 1.09438.9010 1.09439.1000 1.09439.9010 1.09460.1000 1.09461.1000 1.09461.9010 1.09462.1000 1.09435.4000 1.09438.4000 1.09439.4000 1.09461.4000 1.99022.4000 1.09433.4000 1.09437.4000 1.09460.4000
Buffer solutions, ready to use, referenced at 20 °C, Certipur®, Supelco®
Buffere Buffere, pH
Materialer for nøyaktig kalibrering og monitorering av pH-målere.
  • Sporbar til NIST primærstandard og PTB – Maks. avvik ±0,01 (unntatt pH 10 med ±0,02)
  • Større pakkestørrelser på 4 l og 10 l i brukervennlig Titripac®-forpakning som eliminerer kontamineringsproblemer
  • Referansetemperatur: +20 °C
Målt i et uavhengig sertifisert kalibreringslaboratorium for pH-verdimålingen (DKD-K-14301).
Forpakning: Plastic bottles (1 L) or PE/aluminium Titripac® pack (4 and 10 L).
Bestill nå
SPESIFIKASJONER
M-Clarity quality level MQ100 MQ300 MQ100 MQ300
Environmentally Preferable Sustainable Packaging Sustainable Packaging Sustainable Packaging