Flerbruks ørepropper, 1261, Howard Leight®
Leverandør: 3M
1261 1271
111-0039EA 2750 NOK
111-0039 111-0040
Flerbruks ørepropper, 1261, Howard Leight®
Ørepropper Flergangsørepropper
Ørepropper som er laget av et mykt elastisk materiale, for å sikre at de sitter godt og komfortabelt.
  • Proppene kan settes i uten at det er nødvendig å klemme på dem
  • De kan vaskes og brukes flere ganger
  • Unik utforming slik at de er enkle å sette i
Ideelle for skitne eller støvete omgivelser.
SNR: 25 dB
EN 352-2
Sertifiseringer: EN 352-2
Leveringsinformasjon: Supplied with a pocket case to protect the earplugs and keep them clean.
NB: * One size fits all.