Vernebriller, Silium
Leverandør: Bollé Safety
SILPSI SILPSF
111-0121EA 290 NOK
111-0121 111-1646
Vernebriller, Silium
Vernebriller
Disse slanke og attraktivt utformede brillene har nikkelfri metallinnfatning og kurvet linse.
  • Bøyelige stenger som kan bøyes opp til 160%, Stengene er utstyrt med puter for bedre komfort
  • Bøyelige overganger i nesebroen gir ekstra komfort
Vekt: 34 g
EN 166, EN 170
Sertifiseringer: EN 166, EN 170