Ørepropper, engangs, 1100/1110
Leverandør: 3M
1100 1110
111-1021EA 1100 NOK
111-1021 111-1022
Ørepropper, engangs, 1100/1110
Ørepropper Ørepropper til engangsbruk
Myke, glatte, smussresistente ørepropper i skumgummi tilpasser seg den unike formen på hvert øre og gir utmerket hørselsvern.
  • Lys oransje farge som øker synligheten
  • Kan brukes sammen med hørselsvern
  • Leveres med en praktisk snor, slik at de er enkle å fjerne og finne igjen
Kjegleformen gir en behagelig passform til en rekke ørestørrelser.
SNR: 37 dB.
EN 352-2
Sertifiseringer: EN 352-2.
NB: * One size fits all.